Imprimer
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetanilide ≥98%
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A17675.06EA 75.1 EUR
A17675.06 A17675.03
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetanilide ≥98%
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₁₀H₇F₆NO
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00089454
Numéro CAS: 16143-84-3