Imprimer
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetanilide
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBTL00622.10EA 0 EUR
MAYBTL00622.10 MAYBTL00622.1 MAYBTL00622.50
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetanilide
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₁₀H₇F₆NO
Poids moléculaire: 271,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00089454
Numéro CAS: 16143-84-3