N,N-Diisopropyléthylènediamine 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₂₀N₂ Poids moléculaire: 144,26 g/mol Point d'ébullition: 170 °C Densité: 0,828 Point éclair: 54 °C (129 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015015 Numéro CAS: 121-05-1 EINECS: 204-447-4 ADR: 3,III |