Imprimer
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%, JRD
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H31956.03EA 58.7 EUR
H31956.03 H31956.06
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%, JRD
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Point de fusion: 98…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743917
Numéro CAS: 25922-41-2