2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆F₄O₃ Poids moléculaire: 238,14 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22201034 Numéro CAS: 1373920-90-1 |