Imprimer
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%, JRD
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32198.06EA 375 EUR
H32198.06 H32198.03
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%, JRD
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
Point de fusion: 113…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832311
Numéro CAS: 937068-58-1