Imprimer
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32718.06EA 286 EUR
H32718.06 H32718.03
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₃F₇O₂
Point de fusion: 111…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258669
Numéro CAS: 1017777-41-1