2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆F₄O₂ Poids moléculaire: 222,14 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19687178 Numéro CAS: 1323955-61-8 |