Imprimer
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26564.09EA 383 EUR
H26564.09 H26564.03
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631589
Numéro CAS: 13055-63-5
EINECS: None