Imprimer
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32534.03EA 124 EUR
H32534.03
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631591
Numéro CAS: 120985-64-0