Imprimer
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM56718436EA 0 EUR
MOLEM56718436
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
Numéro MDL: MFCD01631592
Numéro CAS: 261952-01-6