Imprimer
Triethylphosphine oxide
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
30391.03EA 93.5 EUR
30391.03 30391.06
Triethylphosphine oxide
Triethylphosphine oxide
Formule: C₆H₁₅OP
Poids moléculaire: 134,16 g/mol
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013914
Numéro CAS: 597-50-2