Trimethylphosphine oxide
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₃H₉OP Poids moléculaire: 92,08 g/mol Point de fusion: 140…141 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013910 Numéro CAS: 676-96-0 EINECS: 211-633-9 |