Imprimer
2,3-Dibromoisonicotinic acid ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H31708.03EA 319 EUR
H31708.03
2,3-Dibromoisonicotinic acid ≥97%
2,3-Dibromoisonicotinic acid
Formule: C₆H₃Br₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09997708
Numéro CAS: 1020056-98-7