Imprimer
2,3-Difluoroisonicotinic acid ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33463.03EA 85 EUR
H33463.03 H33463.MD
2,3-Difluoroisonicotinic acid ≥97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Point de fusion: 165…167 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09031174
Numéro CAS: 851386-31-7