Imprimer
3,5-Difluoropicolinic acid 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L20324.03EA 79.7 EUR
L20324.03 L20324.06
3,5-Difluoropicolinic acid 97%
3,5-Difluoropicolinic acid
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Poids moléculaire: 159,09
Point de fusion: ∼ 205 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664124
Numéro CAS: 745784-04-7
EINECS: 000-000-0