Imprimer
Dimethyl-3-nitrophthalate ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L06715.06EA 83.3 EUR
L06715.06 L06715.14
Dimethyl-3-nitrophthalate ≥98%
Dimethyl-3-nitrophthalate
Formule: C₁₀H₉NO₆
Poids moléculaire: 239,19 g/mol
Point de fusion: 67…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017184
Numéro CAS: 13365-26-9