Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₂O₄ Poids moléculaire: 148,16 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00010650 Numéro CAS: 7424-91-1 EINECS: 231-055-0 |