Imprimer
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBCD09457.1EA 0 EUR
MAYBCD09457.1 MAYBCD09457.50
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
Formule: C₈H₁₃NS
Poids moléculaire: 155,26
Numéro MDL: MFCD00051643
Numéro CAS: 15679-11-5