Imprimer
(±)-β-Phényl-β-alanine 99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-DL-β-Phe-OH
L19801.03EA 28.9 EUR
L19801.03 L19801.06
(±)-β-Phényl-β-alanine 99%
(±)-β-Phényl-β-alanine
Formule: C₉H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 165,19 g/mol
Point de fusion: ∼ 220 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00008064
Numéro CAS: 614-19-7
EINECS: 210-371-2