3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%, JRD
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₂ClF₄N Poids moléculaire: 223,55 g/mol Point de fusion: 46…48 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11519382 Numéro CAS: 186517-00-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |