Imprimer
4,4'-Diméthoxydésoxybenzoïne ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A12816.14EA 50.7 EUR
A12816.14 A12816.22
4,4'-Diméthoxydésoxybenzoïne ≥98%
4,4'-Diméthoxydésoxybenzoïne
Formule: C₁₆H₁₆O₃
Poids moléculaire: 256,30 g/mol
Point de fusion: 109…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008406
Numéro CAS: 120-44-5
EINECS: 204-396-8