Imprimer
4-Bromo-5-nonanone ≥98%
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H32136.03EA 81.6 EUR
H32136.03 H32136.09
4-Bromo-5-nonanone ≥98%
4-Bromo-5-nonanone
Formule: C₉H₁₇BrO
Point d'ébullition: 62 °C (1 mmHg)
Densité: 1,174
Point éclair: 92 °C (198 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09757527
Numéro CAS: 42330-11-0
UN: 3265
ADR: 8,II