Imprimer
4-Chloro-2,5-diméthoxyaniline ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L04202.22EA 105 EUR
L04202.22 L04202.14
4-Chloro-2,5-diméthoxyaniline ≥98%
4-Chloro-2,5-diméthoxyaniline
Formule: C₈H₁₀ClNO₂
Poids moléculaire: 187,63
Point de fusion: 118…121 °C
Point éclair: 163 °C (325 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014893
Numéro CAS: 6358-64-1
EINECS: 228-782-0