4-Chloro-2,5-diméthoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₀ClNO₂ Poids moléculaire: 187,63 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00014893 Numéro CAS: 6358-64-1 EINECS: 228-782-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Gray to Red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 118.0 to 122.0 deg-C |