Imprimer
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H33218.06EA 173 EUR
H33218.06 H33218.03
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Poids moléculaire: 215,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13196579
Numéro CAS: 1206593-22-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III