Imprimer
Hydrogen chloride cylinder, emptied/unwashed
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
VWRC600543Q.EMPTYEA 0 EUR
VWRC600543Q.EMPTY
Hydrogen chloride cylinder, emptied/unwashed
Hydrogen chloride cylinder, emptied/unwashed
Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II