Imprimer
Hydrogen sulphide cylinder, emptied/unwashed
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
VWRC600583B.EMPTYEA 0 EUR
VWRC600583B.EMPTY
Hydrogen sulphide cylinder, emptied/unwashed
Hydrogen sulphide cylinder, emptied/unwashed
Formule: H₂S
Numéro CAS: 7783-06-4
EINECS: 231-977-3
UN: 1053
ADR: 2,
Indice Merck: 12,04843