Imprimer
Nitrogen cylinder, emptied/unwashed
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
VWRC600733U.EMPTYEA 0 EUR
VWRC600733U.EMPTY
Nitrogen cylinder, emptied/unwashed
Nitrogen cylinder, emptied/unwashed
Formule: N₂
Numéro CAS: 7727-37-9
EINECS: 231-783-9
UN: 1066
ADR: 2,
Indice Merck: 12,06698