1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₇BrO Poids moléculaire: 257,18 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00173753 Numéro CAS: 30752-19-3 |