1-Bromo-4-pentyloxybenzene ≥98%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₅BrO Poids moléculaire: 243,15 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00156123 Numéro CAS: 30752-18-2 |