2-Bromo-1,3-diméthoxybenzène ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₉BrO₂ Poids moléculaire: 217,06 g/mol Point de fusion: 91…94 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07780177 Numéro CAS: 16932-45-9 |