4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₀O₄ Poids moléculaire: 182,1733 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00003328 Numéro CAS: 708-76-9 EINECS: 211-904-1 |