Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Marques : LGC Standards PROMOCHEMTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₄O₃ Poids moléculaire: 194,23 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00020167 Numéro CAS: 4247-02-3 EINECS: 224-208-8 |