2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄F₄O₃ Poids moléculaire: 224,11 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16652439 Numéro CAS: 1073477-22-1 |