Imprimer
4-Bromo-trans-stilbene ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H30189.06EA 259 EUR
H30189.06 H30189.03
4-Bromo-trans-stilbene ≥98%
4-Bromo-trans-stilbene
Formule: C₁₄H₁₁Br
Poids moléculaire: 259,15 g/mol
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155020
Numéro CAS: 13041-70-8