Imprimer
6-Bromo-2,3-difluorotoluene 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32941.03EA 106 EUR
H32941.03 H32941.06
6-Bromo-2,3-difluorotoluene 95%
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Formule: C₇H₅BrF₂
Poids moléculaire: 207,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777161
Numéro CAS: 847502-81-2