Imprimer
2,6-Dibromo-4-nitrotoluene 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L13102.14EA 262 EUR
L13102.14 L13102.06
2,6-Dibromo-4-nitrotoluene 95%
2,6-Dibromo-4-nitrotoluene
Formule: C₇H₅Br₂NO₂
Poids moléculaire: 294,94 g/mol
Point de fusion: 54…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151807
Numéro CAS: 110127-07-6
EINECS: 000-000-0