Oxyde de 4-(2-chloroéthyl)phényle et de méthyle 97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₁ClO Point d'ébullition: 125…128 °C (13mbar) Densité: 1,13 g/cm³ Point éclair: 122 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00044718 Numéro CAS: 18217-00-0 EINECS: 242-099-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Specific gravity | (20°C) 1.12 to 1.13 |