Imprimer
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole ≥99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26204.03EA 79.7 EUR
H26204.03 H26204.06
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole ≥99%
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
Formule: C₉H₁₁NO₃
Poids moléculaire: 181,19
Point de fusion: 85…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024537
Numéro CAS: 14804-39-8