Imprimer
trans-1-Bromo-4-(4-ethylcyclohexyl)benzene, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H55969.06EA 244 EUR
ALFAH55969.06 ALFAH55969.03
trans-1-Bromo-4-(4-ethylcyclohexyl)benzene, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 91538-82-8
Molecular Formula: C14H19Br
Formula Weight: 267.21
Melting Point: 30-32°
MDL No.: MFCD08275628