Imprimer
Homophthalic anhydride
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM83210533EA 0 EUR
MOLEM83210533
Homophthalic anhydride
Homophthalic anhydride
Formule: C₉H₆O₃
Poids moléculaire: 162,14
Numéro MDL: MFCD00006894
Numéro CAS: 703-59-3
EINECS: 211-873-4