DL-Glutamic acid monohydrate 98+%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₅H₉NO₄·1H₂O Point de fusion: 194 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150703 Numéro CAS: 19285-83-7 EINECS: 210-522-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤15.5 % (K.F.) |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | +31° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) |