Imprimer
(±)-Aspartic acid
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Aminobutanedioic acid,DL-Aspartic acid
22164347-1KG
MOLE22164347-1KGEA 577 EUR
MOLE22164347-1KG
(±)-Aspartic acid
(±)-Aspartic acid
Formule: C₄H₇NO₄
Poids moléculaire: 133,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063083
Numéro CAS: 617-45-8
EINECS: 210-513-3