Imprimer
Methyl-5-chlorosalicylate
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBRF01268EAEA 0 EUR
MAYBRF01268EA MAYBRF01268.1
Methyl-5-chlorosalicylate
Methyl-5-chlorosalicylate
Formule: C₈H₇ClO₃
Poids moléculaire: 186,60
Numéro MDL: MFCD00016461
Numéro CAS: 4068-78-4
EINECS: 223-778-5