4-tert-Butylphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₂O₃ Poids moléculaire: 204,2219 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00060127 Numéro CAS: 32703-79-0 EINECS: 251-165-2 |