Oxyde de 2,3-époxypropyle et d' isopropyle pour la synthèse
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₁₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005139 Numéro CAS: 4016-14-2 EINECS: 223-672-9 UN: 1992 ADR: 3 (6.1),III |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 188 g/l (19 °C) |
Molar Mass | 116.15 g/mol |
Boiling Point | 137 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 13 hPa (25 °C) |
Flash Point | 33 °C |
Refractive Index | 1.4101 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.92 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (188 g/l, H2O, 20 °C) |