Imprimer
2-Butyl-5-methylthiophene ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B24943.14EA 249 EUR
B24943.14 B24943.03 B24943.06
2-Butyl-5-methylthiophene ≥97%
2-Butyl-5-methylthiophene
Formule: C₉H₁₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00091566
Numéro CAS: 111510-96-4