2-(Bromomethyl)benzothiazole ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₆BrNS Poids moléculaire: 228,11 g/mol Point de fusion: 47…49 °C |
Numéro MDL:
MFCD00461195 Numéro CAS: 106086-78-6 EINECS: None UN: 3261 ADR: 8,III |