Imprimer
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12750.06EA 262 EUR
A12750.06 A12750.14 A12750.03
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₃N₃
Poids moléculaire: 139,20 g/mol
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067987
Numéro CAS: 82560-12-1
EINECS: 450-360-1